Learn More
Rogo Sampaic™ Mikroskopobjektträger mit rosa gefärbtem, mattiertem Streifen, Kante mit 90°-Schliff
Click to view available options
:
Mikroskopobjektträger mit rosa Streifen; Material:Glas; Abmessungen (L x B):76 x 26 mm; Kanten:90°, Schliff; mattiert:1 Ende; Anzahl pro Packung:50; Beschreibung:Objektträger mit 20 mm mattiertem rosa Streifen
Beschreibung
Mikroskopobjektträger mit rosa gefärbten, mattierten Streifen eignen sich ideal für die farbcodierte Klassifizierung von Proben nach Dringlichkeit, Technik, Herkunftsabteilung usw.
- Standardgröße (76 x 26 mm)
- Rosa gefärbte, mattierte, 20 mm breite Streifen
- Geschliffene Kanten 90°
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | 1 Ende |
| Material | Glas |
| Beschreibung | Objektträger mit 20 mm rosa mattiertem Band |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |