Learn More
Hirschmann™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Artikelnummer. 10073971
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EG
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 10073971
Marke: Hirschmann™ 8210103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extraweiß
  • Geschliffene Kanten 90 °C ISO 8037/l
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges 90°, geschliffen
Dicke (metrisch) 0,95 bis 1,05 mm
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EG
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm