Learn More
Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, 45°-Schliff
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
Marke:  Thermo Scientific™ ACAC0520076002EB0MNZ#0#G#
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442933
  • 68.15 CHF / 100 Stück
Auf Lager 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
1 mm
45°, geschliffen
100 Stück in Papier
76 x 52 mm
52 mm
Unbeschichtet
Kalknatronglas
Nein