Learn More
Heinz Herenz Mikroskop-Objektträger mit mattiertem Feld
Beschreibung
Wir bieten eine sehr große Auswahl an Dias an, sodass Sie sicher das Richtige finden werden.
- Innerhalb der Produktlinien finden Sie geschnittene und geschliffene Rutschen.
- Für die Routinemikroskopie werden geschnittene Objektträger bevorzugt und bieten eine hohe Flexibilität.
- Bodenrutschungen verhindern Schnitte durch die Bodenkanten.
- Wenn Sie Ihre Folien beschriften und kategorisieren möchten, wählen Sie am besten Folien mit mattierten Rändern oder einem farbigen Hintergrund.
- Sie haben außerdem die Wahl zwischen Objektträgern mit und ohne Zellophan.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Edges | Schnitt |
| Frosted | 1 Ende |
| Material | Glas |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Wellanzahl | 0 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Art der Ecken | Klar |