Learn More
Thermo Scientific™ Mikroskopobjektträger, geschnitten, quadratisch
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
Marke:  Thermo Scientific™ AAAC0220076002EB0MNZ#0#G#
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15642239
  • 19.20 CHF / 100 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und für den sofortigen Gebrauch geeignet
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
1 mm
Unbeschichtet
100 Stück in Papier
76 x 22 mm
22 mm
Extraweiß
Kalknatronglas
Nein