Learn More
Motic™ Phasenring für AE2000
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Objektive Ph10X, Ph20X und Ph40X
Ph 4X Objektiv
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit AE2000 Invers-Binokularmikroskopen
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph0 (4X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit dem 4X-Objektiv
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph1 (10 X, 20X, 40X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit Ph10X-, Ph20X-, Ph40X-Objektiven
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Phasenring |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasenkontrastmikroskopie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ph 4X Objektiv |
| Menge | Je 1 |