Learn More
Motic™ Phasenring für AE2000
Beschreibung
- Zur Verwendung mit AE2000 Invers-Binokularmikroskopen
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph0 (4X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit dem 4X-Objektiv
- Zur Verwendung mit Phasenring Ph1 (10 X, 20X, 40X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit Ph10X-, Ph20X-, Ph40X-Objektiven
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Phasenschieber PH2 |
| Menge | Je 1 |