Learn More
Motic™ Phasenring für AE2000
Artikelnummer. 11722358
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ph 4X Objektiv
Ziele der Ph10X-, Ph20X- und Ph40X-Studien
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11722358 Ph 4X Objektiv 1 Stück
11732358 Ziele der Ph10X-, Ph20X- und Ph40X-Studien 1 Stück
11840153 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11722358 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101000201641
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Erhöht den Bildkontrast. Der Motic™ Phasenring für das AE2000 unterbindet die Phasenabweichung zwischen den Lichtstrahlen von Hintergrund und Streulicht.
  • Zur Verwendung mit AE2000 Invers-Binokularmikroskopen
  • Zur Verwendung mit Phasenring Ph0 (4X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit dem 4X-Objektiv
  • Zur Verwendung mit Phasenring Ph1 (10 X, 20X, 40X) für Arbeiten im Phasenkontrast mit Ph10X-, Ph20X-, Ph40X-Objektiven
Spezifikation
Typ Phasenring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasenkontrastmikroskopie
Zur Verwendung mit (Geräte) Ph 4X Objektiv
Menge Je 1