Learn More
DuraLab Mikroskop-Staubschutzhülle für DR& DX Serie
Artikelnummer. 30280306
Change view
Click to view available options
Typ:
Staubschutzhaube
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
30280306 Staubschutzhaube 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280306 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Ihr Mikroskop damit DuraLab Staubschutzhülle für DR und DX Serie.
  • Sorgt für eine saubere, staubfreie Umgebung, um die Lebensdauer des Mikroskops zu verlängern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Abmessungen: H 500 mm x B 400 mm
  • Kompatibel mit den meisten Mikroskopmarken – bitte überprüfen Sie die Größe vor dem Kauf.
Spezifikation
Typ Staubschutzhaube
Kompatibel mit DRL0040 - DuraLab DR-410 Fortschrittliches achromatisches monokulares Mikroskop, DRL0041 - DuraLab DR-420 Advanced Achromatic Binokularmikroskop, DRL0042 - DuraLab DR-510 Advanced Semi-Plan Monocular Microscope, DRL0043 - DuraLab DR-520 Advanced Semi-Plan Binokularmikroskop, DRL0044 - DuraLab DR-530 Advanced Semi-Plan Trinokularmikroskop, DRL0045 - DuraLab DX-820 Pro Infinity Binokularmikroskop, DRL0046 - DuraLab DX-830 Pro Infinity Trinokularmikroskop