Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Mikroskart™ Forschungsbakterien
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
Reagents for 100 PCR reactions
Reagenzien für 25 PCR-Reaktionen
Menge:
25
100
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Schnelle Erkennung einer Kontamination von mehr als 95 % aller bekannten Bakterienarten innerhalb 2 von ½ Stunden.
- In einer Echtzeit-PCR binden hochspezifische TaqMan™-Sonden an eine sehr konservierte DNA-Sequenz, die für alle Bakterien (grampositiv und gramnegativ) üblich ist.
- Dieses Kit wurde für die Kontaminationskontrolle in der Wissenschaft oder während der Arzneimittelentwicklung und -verarbeitung in Biopharma oder regenerativer Medizin entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | qPCR |
| Menge | 25 |
| Anzahl Reaktionen | Reagenzien für 25 PCR-Reaktionen |
| Volumen | 2μL |