Beschreibung
- Gebrauchsfertige Agar-Nährschale (vorgefüllt mit verschiedenen Agar-Nährmedien) mit aktivem Deckel
- Steril verpackt und sofort gebrauchsfertig zusammen mit Microsart Filtereinheiten
- Der aktive Deckel ermöglicht die berührungslose Übertragung der Membran ohne Pinzette und reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination.
- Der anhebbare Innendeckel ermöglicht nach der Inkubation einen einfachen Zugriff auf ausgewählte Kolonien für weitere Analysen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wachstumsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Gammabestrahlt |
| Mit Additiven | Essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren |
| Ohne Additive | Cholesterol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zielmikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze |
| Zusammensetzung | Festes Agar-Medium |
| Culture Type | Statische Kultur |