Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 16713----PS
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963040
  • 2970.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Membranfilterspender erleichtert Verfahren durch automatisches Dispensieren von Membranfiltern.
  • Erleichtert mikrobiologische Testverfahren.
  • Die geringe Stellfläche spart wertvollen Platz für die Laminarströmungshaube.
  • Die Membranfilter werden vollautomatisch auf Knopfdruck, freihändig oder per Fußschalter aus der sterilen Verpackung entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
2,6 kg
0,5 s
Umwelt-/Wassertests, Lebensmittel- und Getränketests, Pharma/Biotechnologie
2 V DC, 40 VA (externes Netzteil im Lieferumfang enthalten)
233 mm × 172 mm × 230 mm
Membranfilter