Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Extraktionskit für bakterielle DNA
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Reagenzien für 50 Extraktionen
Beschreibung
- Das Microsart™ Bacteria Extraction Kit führt eine hochmoderne DNA-Extraktionsmethode für die DNA-Extraktion aus Zellkulturen und aus Zellkulturen gewonnenen biologischen Substanzen, wie autologen Transplantaten und anderen Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP), für die anschließende DNA-Amplifikation über pCRH ein.
- Eliminiert das Risiko von DNA-Kontaminationen und erleichtert den Nachweis von Bakterien in Zellkulturen und ATMPs über PCR.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Extraktion |
| Anzahl Reaktionen | Reagenzien für 50 Extraktionen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.