Learn More
Sartorius Microsart™ AMP-Extraktionskit
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Säulen/Kit
Packungsgröße:
25 Reaktionen
Beschreibung
- Wird zur Isolierung genomischer DNA aus verschiedenen Probenmaterialien verwendet
- Kompatibel mit Microsart™ Mycoplasma AMP, qPCR-Forschungskits
- Empfindlicher und robuster Nachweis von Mykoplasma in Testproben
Compliance
EP 2.6.7
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Probentyp | Zellkulturüberstände |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mykoplasmennachweis |
| Enthält | Puffer, Sammelröhrchen, Probenlagerröhrchen |
| Produkttyp | Extraktionskit |
| Menge | 50 Säulen/Kit |
| Probenvolumen | 200 μl |
| Spezies | Mycoplasma |
| Ziel | DNA |