Learn More
Fisherbrand™ Mikroquarzfilter, Klasse 293
Geringer Gehalt an Schwermetallen. Fisherbrand™ Quartz-Mikrofaserfilter Gütegrad 293 sind bindemittelfrei, ohne Glasfasern.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei, ohne Glasfasern
  • Aus 100 % Mikroquarzfasern
  • Betriebstemperaturwiderstand: 900 °C
  • Geringer Gehalt an Schwermetallen
Anwendungen:
  • Emissionskontrolle von Schornsteinabgasen, Abgasen und Aerosolen
  • Analyse saurer Gase (außer HF)
  • Kontrolle von Schwebstoffpartikeln in der Luft
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 bei 40 cm/s
    MicroQuartz Faser
    Mikroquarz-Fasern
    293
    Mikroquartzfaserfilter
    85 g/m2
    Neutrale Scheibe
    Emissionskontrolle von Kaminrauch, Abgasen und Aerosolen, Analyse von sauren Gasen (außer HF), Kontrolle von in der Luft suspendierten Teilchen
    900 °°C
    47 mm