Learn More
Ismatec™ Micropump™ 200 Pumpenkopf für Zahnradpumpe
Click to view available options
Flussrate:
100 bis 2016 ml/min
197 bis 3.924 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Saugschuh-Designs ermöglichen höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz.
- Die magnetisch angetriebenen Präzisionspumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
- Der Magnetantrieb und statische Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und blockieren potenzielle Kontaminationen.
- Die Materialien mit chemischer Beständigkeit sind (aufgrund ihrer benetzten Teile) für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
- Die Pumpenköpfe sind kompakt und wartungsfreundlich
- Durch den modularen Aufbau können Ihre besondere Ansprüche flexibel berücksichtigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 197 bis 3.924 ml/min |