Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Artikelnummer. 18832653
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
384
Menge:
10 Platten
30 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Menge Packungsgröße
18832653 384 10 Platten 10 Stück
15329413 96 10 Platten 10 Stück
30274967 96 30 Platten 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 18832653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M33091
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
Features of the microplates for fluorescence-based assays include:
  • Black-walled design—minimizes well-to-well crosstalk and autofluorescence
  • Clear-bottom wells—allows for optimal fluorescence detection
  • Compatibility—suitable for standard fluorescence microplate readers
  • Optimized for fluorescence microplate assays—ideal for nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays)
  • Versatile formats—available in 96- and 384-well configurations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Format Standard
Inhalt und Lagerung Store at room temperature.
Array 16 x 24
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10-plates
Produktlinie Invitrogen
Farbe Clear Bottom, Black
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Microplates
Material Polystyrene
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 40 μL
Sterilität Non-sterile
Wellform Flat Bottom (F-well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nucleic Acid Quantification
Menge 10 Platten