Learn More
Porvair Sciences™ Microplate Krystal 96 well flat bottom white clear bottom polystyrene Fisherbrand
Click to view available options
Farbe:
White, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | White, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.