Learn More
Grant Instruments™ Mikrotiterplattenblöcke für Molekularbiologie- und Biotechnologieanwendungen
Artikelnummer. 11400968
Click to view available options
Temperaturgleichförmigkeit:
±0.3 °C
±0.5 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11400968
Marke: Grant Instruments™ QDPFL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blöcke mit doppelter Größe werden mit zusätzlichem Extraktionswerkzeug geliefert
  • Blöcke in doppelter Größe
  • Extraktionswerkzeug im Lieferumfang enthalten
  • Für Anwendungen in der Molekularbiologie und Biotechnologie
  • L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-96-Well Platten (U-Well, V-Well, flacher Boden, hohe Temperatur)
Typ Block
Enthält Extraktionswerkzeug, klappbarer Doppelschichtdeckel für isolierte Inkubationskammer
Temperaturgleichförmigkeit ±0.5 °C
Abmessungen (L x B x H) 140 x 100 x 75 mm