Learn More
Micronova™ SST™ Gestreiftes Sicherheitsband
Artikelnummer. p-4403968 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) unitSize
13108525 Schwarz, Weiß 2 in. 1 Stück
13118525 Schwarz, Gelb 2 in. 1 Stück
13138525 Schwarz, Gelb 3 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13108525 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SST182BLWH
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Beschilderung und Farbcodierung spezifischer Geräte und Bereiche
For delineating and color coding specific equipment and areas
  • Laminiertes Vinylmaterial
  • Druckempfindlich
  • Scheuerfest
  • Im Reinraum verarbeitet
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Feuchtigkeit und Öl
  • Aufgewickelt auf Kunststoffkern
  • Erhältlich in schwarz/gelben, schwarz/weißen oder rot/weißen Streifen
  • Rollenlänge: 18 yd. (16.4 m)
Informations sur la commande
Erhältlich in den Breiten 1, 2 oder 3 in.
Spécification
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Polylaminated Vinyl
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beschilderung und Farbcodierung spezifischer Geräte und Bereiche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 16,5 x 50,8 mm (18 yd x 2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18 yd.
Länge (metrisch) 16.4 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.