Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Adapters
Artikelnummer. 11982485 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon-Anschlüsse, Polyketon-Drehgelenk
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon-Drehgelenk
Polypropylen
Produkttyp:
Adapter
Adapter, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde
Schnellkupplungsadapter
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
14 in.
18 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11982485
Marke: Micronova™ QDSL09
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Schutzbezüge und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Eine Auswahl an Flachkopf-Moppadaptern für Reinräume, die über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk verfügen, das bei 180° verriegelt werden kann, um die Reinigung stark zu vereinfachen und eine unvergleichliche Kontrolle bei der Reinigung von flachen Oberflächen zu ermöglichen. Mopprahmen erhältlich in elektropoliertem Edelstahl oder Polypropylen.
Zur Boden- und Wandreinigung
Die Micronova SlimLine™ Reinraum-Moppadapter verfügen über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk, das ein einfaches Gleiten bei der Reinigung von flachen Oberflächen ermöglicht und bei 180° verriegelt werden kann, um Wände innerhalb von Hauben und Kammern besser zu reinigen. Die Adapter sind entweder mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe oder einem Schnelltrennaufsatz für Edelstahlgriffe erhältlich.
  • Flachkopf-Moppadapter mit 360°-Drehgelenk aus Kunststoff
  • Das Gelenk kann für mehr Kontrolle bei 180° verriegelt werden
  • Erhältlich mit Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 oder Polypropylen
  • Für die Verwendung mit den SlimLine, PadMop, SnapMop und PocketMop Moppaufsätzen
  • Die Adapter sind für SlimLine und SlimT Eimersysteme geeignet
  • QDSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie SSU
  • QPSL – Polypropylen-Rahmen zur Verwendung mit Kunststoffgriffen der Serie STA
  • QSSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Griffen der Serie STA oder ALUMEH
  • Erhältlich in Längen von 9 Zoll (22,86 cm) bis 18 Zoll (45,72 cm)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 4 x 9 in. (10 x 22.86 cm)
Produkttyp Adapter
Farbcode White
Kopftyp 360 Swivel
Farbe Edelstahl
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 22,9 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 7.62 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 1/Pckg.
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Zur Verwendung mit (Geräte) SlimLine Reinraummopp
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Böden und Wänden in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified Facility
Color-coded No
Material Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon-Anschlüsse, Polyketon-Drehgelenk