Learn More
Micronova™ Schaufeln
Artikelnummer. 13177656 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 ml
1100 mL
Packungsgröße:
36 Stück
47 Stück
6 Stück
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize Autoklavierbar
13177656 75 ml 47 Stück -
13137656 1100 mL 6 Stück Autoklavierbar
13157656 - 36 Stück Autoklavierbar
13147656 1100 mL 6 Stück Nicht autoklavierbar
13167656 - 36 Stück Nicht autoklavierbar
13187656 75 ml 47 Stück Nicht autoklavierbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13177656 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SCP07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Durable polypropylene scoop, available in sizes from 75 cc to 1100 cc. Ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes.
Micronova durable polypropylene scoops are available in sizes from 75 cc to 1100 cc and are ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes. Irradiated option available for sterile environments.
  • Individually bagged
  • Irradiated option available
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Kapazität (metrisch) 75 ml
Material Polypropylene
Kapazität (angloamerikanisch) 2.53 oz.