Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Artikelnummer. 13157756 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Material:
Glattgestrickter Polyester
Polyester/Nylon-Mikrofaser
Polyester/Nylon-Mikrofaser, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Texturiertes Polyester
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13157756
Marke: Micronova™ MWDTAA11
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
  • 100 % hochwertiger Polyester-Fausthandschuh passt bequem über Handschuhe, um Wagen, Regale, Tanks, Schläuche und andere schwer erreichbare Stellen zu reinigen
  • Ermöglicht mehr Fingerfertigkeit bei Reinigungsverfahren, da die Handschuhe praktisch an der Hand des Bedieners befestigt sind
  • Kann auch als Schutzschicht über Standardhandschuhen bei einigen Reinigungs-, Bau- und Wartungsanwendungen verwendet werden
  • Erhältlich in zwei Materialien und innen mit Schaumstoff für erhöhte Saugfähigkeit
  • Universalgröße
Spezifikation
Produkttyp Mitt Wipes
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20.3 cm
Material Polyester/Nylon-Mikrofaser, doppelseitiger dünner Urethanschaum
Farbe Blau
Einwegprodukt Reusable
Abmessungen (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen
Verpackungsmenge 1/Pk., 24/Cs.
Sterilität Unsteril
Enthält Double thin foam interior
Pflegeanleitungen Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C.