Learn More
Micronova™ Reinraum-Klebeband aus Polyimid
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
11.10 CHF - 51.55 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Klebstofftyp Silikon, Druckempfindlich
Farbe Bernsteinfarbig
Material Polyimid
Produkttyp Klebeband für Extremtemperaturen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12823562
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-34AM
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
51.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12873552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-18AM
33 m x 3.175 mm (36 yd. x 0.125 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12833562
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-38AM
33 m x 9.525 mm (36 yd. x 0.375 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11942455
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-12AM
33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12853552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-14AM
33 m x 6.35 mm (36 yd. x 0.25 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12883552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-1AM
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16584512
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-1AM1
20 m x 25.4 mm (22 yd. x 1 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12893552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
825-1AM1
20 m x 25.4 mm (22 yd. x 1 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Für extreme Temperaturen vorgesehen
  • Aus transparenter, brauner Polyamidfolie mit druckempfindlichem Klebstoff
  • Der Silikonklebstoff gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Substraten, selbst nach hohen Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Bernsteinfarbig
Klebeband für Extremtemperaturen
Flammbeständige elektrische Isolierung, Lötabdeckung für Leiterplatten, Heißsiegeln und Laminieren
Silikon, Druckempfindlich
Polyimid
Non-sterile