Learn More
Micronova™ M-Zone™ Flaschenbürsten
Farbcodierte Flaschenbürsten
Marke:  Micronova™ BRWH-66
Additional Details : Gewicht : 0.86400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12725755
Menge Preis
1 27.83 CHF / 1 Stück
10 25.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
13-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A range of color-coded bottle brushes with rounded, stiff polyester bristles for versatile and aggressive cleaning of bottles and various equipment in production and in the lab.
Die Micronova M-Zone™ Flaschenbürsten sind Mehrzweckbürsten mit abgerundeten, steifen Polyesterborsten und 12- oder 16-Zoll-Kunststoffgriffen für einfache Handhabung. Entwickelt für die Reinigung von Flaschen und anderen Labor- und Produktionsanlagen.
  • Farbcodierte Mehrzweckflaschenbürsten aus Kunststoff
  • Haltbare, steife Polyester-Borsten
  • Griff aus Kunststoff für einfache Handhabung
  • Für vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und Geräten
  • Hergestellt aus von der FDA zugelassenen BPA-freien Basisharzen
  • Erhältlich in Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Bei Umgebungstemperatur verwahren
Unsteril
Kunststoff
2,5 in.
6,4 cm
12 in.
Bürste zum Reinigen von Schläuchen und Kleinteilen
6,4 cm
Nein
Polyester
Nicht autoklavierbar
Edelstahl, naturfarben
30,5 cm
Flaschenbürste
2,5 in.