Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wischtücher
Artikelnummer. 13187336 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm)
Verpackungsmenge:
10 Wischer/Packung
Je 1
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Packungsgröße
13187336 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13127336 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13177326 12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13137336 18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm) 10 Wischer/Packung 50 Stück
13177336 9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13147336 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Je 1 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13187336 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. WP199
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spezifikation
Produkttyp NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.9 cm
Material Polyvinyl Alcohol
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
Zur Verwendung mit (Geräte) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Verpackungsmenge 10 Wischer/Packung