Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wischtücher
Artikelnummer. 13127336 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm)
Verpackungsmenge:
10 Wischer/Packung
Je 1
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge unitSize
13127336 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13177326 12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13137336 18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm) 10 Wischer/Packung 50 Stück
13177336 9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13187336 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 10 Wischer/Packung 100 Stück
13147336 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Je 1 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13127336 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. WP11212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spezifikation
Produkttyp NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Material Polyvinyl Alcohol
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
Zur Verwendung mit (Geräte) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Verpackungsmenge 10 Wischer/Packung