Learn More
Micronova™ Novastat™ Antistatisches Klebeband
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Dimensions (LxW):
33 x 19,03 mm (36 yd x 0,75 in.)
72 yd x 0,75 in,
72 yd, x 1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Micronova NovaStat™ Anti-Static Tape ist ein transparentes, bernsteinfarbenes Band, das speziell für die Abdichtung und Verpackung in ESD-empfindlichen Umgebungen mit nicht hygroskopischen Eigenschaften entwickelt wurde. Hergestellt mit Cellophan-Trägerfolie und einem Klebstoff auf Gummibasis, erzeugt es keine statische Aufladung.
- Cellophanband mit Klebstoff auf Gummibasis
- Transparentes Klebeband zum Versiegeln und Verpacken
- Nicht hygroskopisch für ESD-empfindliche Umgebungen
- Erzeugt keine statische Ladung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Aufgewickelt auf einem 1 in. Kunststoffkern
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Beschichtung | Cellophane |
| Farbe | Klar |
| Material | Zellulose |
| Produkttyp | Antistatisches Reinraumband |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ESD Environments, Sealing, Packaging |
| Dimensions (LxW) | 72 yd x 0,75 in, |
| Länge (angloamerikanisch) | 72 yd. |
| Mehr anzeigen |