Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wischtücher
Artikelnummer. p-3349779 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
18 x 14 in.
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13127346
Marke: Micronova™ WP21012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Spezifikation
Produkttyp NovaLite™ Cleanroom Wipes
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.48 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 25.4 cm
Material Cellulose, Latex
Einwegprodukt Nein
Abmessungen (L x B) 12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
Dicke (angloamerikanisch) 0.062 in.