Learn More
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 qt.
1 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
15.14 Liter
18.90 Liter
8 Stück
Beschreibung
Der Micronova NovaClean™ Bodenreiniger ist ein feinfiltrierter und hochreiner Allzweck-Reinraumreiniger, der sich ideal für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie eignet. NovaClean AFX (NC10-G) ist eine aminfreie Formulierung, die besonders für Halbleiteranwendungen geeignet ist.
- Konzentriertes Reiningungsmittel für den Reinraum
- Wirkt effektiv auf den meisten Oberflächen, einschließlich leitfähiger Anwendungen und Halbleiteranwendungen
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Erzeugt keine statische Ladung und beeinträchtigt die Effizienz von leitfähigen Böden nicht
- Ergibt 60 bis 128 Gallonen Reinigungslösung pro 1 Gallonen-Behälter
- Ohne mobile Ionen
- Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
- Gering ionisch; geringer Natrium- und Kaliumgehalt
- Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
- Biologisch abbaubar
- Freispülend
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bodenreiniger |
| Color-coded | No |
| Form | Clear Liquid |
| pH | 7 to 9 |
| Produktlinie | NovaClean |
| Scent | Unscented |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Material | 0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid |
| Mehr anzeigen |