Learn More
Micronova™ LoopMoop™ Wischmopp
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Polyester-Gestrick, Polyester (Band)
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
Benötigt
MH-1, MHC-1 oder QDMH-1 Rahmen mit Griffen der Serie SSU
The Micronova M-Zone™ LoopMop™ is a functional, 100% knitted polyester string mop that features a looped design with no exposed raw edges and tubular strands that draw up moisture efficiently and ensure adequate disinfectant dispersal. The durable construction of the mop allows it to be laundered, autoclaved if necessary, and reused.
- 100% knitted polyester, tubular looped string mop
- Tubular strands effectively lay down disinfectant for the required contact time
- Looped design with no exposed raw edges
- Designed for pharmaceutical production, medical device and cleanroom use
- For use with the MH-1 Mop Handle or attached to the SSU series handle via the QDMH-1 Mop Adapter
- Available gamma irradiated for aseptic areas
- Launderable for reuse
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in.) |
| Produkttyp | String-Mopp |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 38.1 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 17.8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Mehr anzeigen |