Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Kombiniert die Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs aus 100 % Polyester mit der Sicherheit eines Handschuhs
Marke: Micronova™ MWD-611IR
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Micronova Irradiated PolyMitt™ Reinigungshandschuhe sind in einer Standardgröße erhältlich und passen bequem über eine behandschuhte Hand, was die Reinigung von Wagen, Regalen, Tanks, Schläuchen und anderen schwer zu reinigenden Bereichen im Reinraum erleichtert. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und in glattem oder strukturiertem Polyestergewebe erhältlich.
- Langlebiger Reinigungshandschuh für schwer zu reinigende Bereiche
- Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und Komfort und Sicherheit eines Handschuhs
- Eine Größe: Passt bequem über eine behandschuhte Hand
- Für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche im Reinraum
- Erhältlich in zwei Stoffoptionen für spezielle Reinigung:
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % texturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- Erhältlich mit oder ohne Urethanschaumschicht
- Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
- Autoklavierbar
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Bestrahlte Mitt-Wischtücher | |
30,5 cm | |
20,3 cm | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen | |
Steril |
12 in. | |
12 in. | |
Glattgestricktes Polyester, beidseitig dicker Urethanschaum | |
Weiß | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) | |
24/Karton | |
Hinweise zur Wäsche -- Der Artikel kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Wasser- oder Trocknertemperatur sollte 180 Grad °C nicht überschreiten. |