Learn More
Micronova™ Tape extreme temperature, controlled environment,
Artikelnummer. 12893552 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Polyimid-Folienband
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12893552 Polyimid-Folienband
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12893552 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. 8251AM1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparente, braune Polymidfolie mit druckempfindlichem Silikonklebstoff
Das Micronova Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen verfügt über eine transparente braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonkleber. Dieses Band wurde mit extremer Temperaturbeständigkeit entwickelt und eignet sich ideal für die Heißversiegelung, Lötmaske für Leiterplatten, flammbeständige elektrische Isolierung, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung.
  • Transparente, braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonklebstoff
  • Extremtemperatur-beständige Eigenschaften: -100 bis 500 °F (-70 bis 260 °C)
  • Geeignet für Anwendungen mit starker Hitze und Temperaturen unter Null
  • Saubere Entfernung von den meisten Substraten, auch nach extremer Temperaturbelastung
  • Ideal für feuerbeständige elektrische Isolierungen, Lötmasken für Leiterplatten, Heißversiegelungen, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung
  • Beständig gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffe, Alkohole und halogenierte Lösungsmittel
  • Auf einen Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Silikon, Druckempfindlich
Farbe Bernsteinfarben
Material Polyimid
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -100 bis 500 °F
Temperaturbereich (metrisch) -73 bis -295.5 °C
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.