Beschreibung
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
- Praktisches Klebeband aus Polyethylen
- Polyethylenfilm mit geringer Ausgasung, kann sauber entfernt werden, ohne dass es zu klebrigen Rückständen kommt3
- Perforationen in Abständen von 7.6 cm. (3 in.)
- Film mit geringer Ausgasung kann sauber ohne klebrige Rückstände entfernt werden
- Auf einem 7.6 cm-Kern (3 in.) ohne Ummantelung aufgewickelt — weniger Verpackung, weniger Abfall
- Zur Versiegelung von etwa 42 Handschuhen
- Weiß
- Bestrahlte und unbestrahlte Versionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptisch, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Rodac-Plattenversiegelung |
| Mehr anzeigen |