Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, gelb
Artikelnummer. 30694877 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,25 in.
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
30694877 2 in. 24 Stück
12843642 0,25 in. 1 Stück
12853662 1 in. -
12853672 2 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30694877 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC2YE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 CHF
    572.16 CHF / 24 Stück
    Sparen 47.84 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für eine saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen. CR100PC™ gelbe Reinraumklebebänder sind äußerst flexibel und kleben und dichten gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab. Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden.
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber
  • Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Klebstofftyp Repositionable Rubber
Beschichtung Vinyl
Farbe Yellow
Ausführung Matt
Format Tape
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sealing, color coding, labeling, batching
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 36 yd. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm