Learn More
Descripción
- Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber
- Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | PPP-T-66E, CID A-A 1689A |
| Klebstofftyp | Repositionable Rubber |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Yellow |
| Ausführung | Matt |
| Format | Tape |
| Material | Vinyl, Synthetic Rubber |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sealing, color coding, labeling, batching |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?