Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, gelb
Artikelnummer. 12843642 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,25 in.
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
12843642 0,25 in. 1 Stück
12853662 1 in. -
12853672 2 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12843642 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC14YE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgt für eine saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen. CR100PC™ gelbe Reinraumklebebänder sind äußerst flexibel und kleben und dichten gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab. Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden.
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber
  • Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Klebstofftyp Repositionable Rubber
Beschichtung Vinyl
Farbe Yellow
Ausführung Matt
Format Tape
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sealing, color coding, labeling, batching
Latexfrei No
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 36 yd. x 1/4 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6.35 mm