Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner™
Diese sterilen LDPE-Beutel sind FDA-konform und wurden für die Aufnahme und den Transport biomedizinischer Abfälle in aseptischen Umgebungen entwickelt. Erhältlich in Stärken von 1 bis 6 mil und mit einer Kapazität von bis zu 60 gal. (200 l)
Marke:  Micronova™ BL4-40TRIRB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 32236977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 CHF
    238.98 CHF / 50 Stück
    Sparen 33.02 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
  • Konstruktion aus Nylon und LDPE
  • Bestrahlt
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung und Verarbeitungsbescheinigung (Bestrahlung)
Ja
LDPE
Einlage mit Tasche, gefaltet, 5 Beutel/Pkg.
40 x 48 in.
48 in.
25,5 in.
Müllbeutel
102 cm
Klar
Allgemeine Entsorgung
Steril
50/Cs.
40 in.
122 cm
64.8 cm
150 l
0,10 mm