Learn More
Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR-Silikonmatten für Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 30286148 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Material:
EVA
Silikon
Silikon, PTFE
Silikonkautschuk
Format:
Flacher Boden
Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich
Rundboden
Stufenboden, kleiner Durchdringungsbereich
Anzahl pro Packung:
100 Matten
5
5 Matten
50
Packungsgröße:
100 Stück
5 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vorgeschlitzt Material Format Anzahl pro Packung Packungsgröße
30286148 Nein Silikonkautschuk Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich 50 50 Stück
15142739 Nein Silikon Stufenboden, kleiner Durchdringungsbereich 5 Matten 5 Stück
15332165 Nein Silikon Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich 5 5 Stück
15162739 Ja Silikon Stufenboden, kleiner Durchdringungsbereich 5 Matten 5 Stück
15152739 Ja Silikon Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich 5 Matten 5 Stück
15122749 Nein Silikon, PTFE Flacher Boden 5 5 Stück
15132749 Ja Silikon, PTFE Flacher Boden 5 5 Stück
17473193 Nein EVA Rundboden 100 Matten 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 30286148 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60180M187
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Versiegeln Sie Ihre Platten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™ Micromat™ CLR Silikonmatten für Well-Mikrotiterplatten.
Versiegeln Sie Ihre Mikrotiterplatten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR Silikonmatten für Mikrotiterplatten. Diese Matten aus reinem Silikon sind reißfest und beständig gegen Durchstiche und bieten eine hervorragende Wiederverschließbarkeit nach Mehrfachinjektionen.
Performance Level 2 Mats – for High-Throughput Applications
  • Ideal for non-regulated labs using water and polar solvents
  • GC-MS and LC-MS tested
  • Suitable for HPLC/UHPLC,QA/QC, and sensitive applications
  • Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, and ELSD
  • Eliminates cross contamination of samples
  • Resists coring and tearing
  • Superior resealability after multiple injections
  • WebSeal mats are manufactured from EVA (Ethylene-vinyl acetate) or pure silicone with or without a PTFE coating
  • Silicone mats are dry heat autoclavable with excellent chemical compatibility, and can withstand low temperatures down to -80°C
Reduce the risk of mis-injection – To seal your plates correctly, it’s important to use the right mat
  • Silicone Mats – Using a silicone mat with the correct profile reduces sample and solvent evaporation during your workflows, provides better consistency, and is ideal for long-term storage.
  • Pre-slit Mats – Pre-slit mats are effective at reducing mis-injections and can be used again for confirmatory runs on the same plates without solvent loss. Their slits allow the use of pipette tips as well as multichannel pipettes.
  • Adhesive Seals – Adhesive seals are effective as a one-time seal, but cannot be used for repeat runs. The exception is our three-layer re-sealing tape without glue at the cavity area.
Specification Certified 
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal mats are dimensionally verified 
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request 
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 products are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 products are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 products are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Solvent Or Alcohol Resistant Alcohol Resistant
Material Silikonkautschuk
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 50
Stopfendurchmesser 7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, UHPLC, GC
Format Flacher Boden, großer Durchdringungsbereich
Vorgeschlitzt Nein
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 2
Haftmittel None
Durchstechbar Yes
Wellform Round
Plate Compatibility 96-well Standard Plate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.