Learn More
Wheaton™ Microlink Kappe
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
20 – 400
33-400
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Längerer Zeitraum über einen weiten Temperaturbereich |
| Halsausführung | 33-400 |
| Produkttyp | Microlink Kappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |