Learn More
Hamilton Microlab 700er-Serie, Einzelspritzenspender mit Advanced Controller
Artikelnummer. 31257819
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 ml Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31257819 1 ml Spritze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257819 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10103458
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einzelner Spritzenspender ist ein vielseitiger, halbautomatischer, präziser Flüssigkeitsbehandler mit einem Ventil, das die Spritze direkt mit dem Schlauch verbindet, um eine kontrollierte und präzise Abgabe zu ermöglichen.
  • Microlab 700er-Serie Einzelspritzenspender sind vielseitige, halbautomatische präzise Flüssigkeitshandhabungssysteme
  • Verfügbare Konfigurationen umfassen:
    • PN: 10103458 (ML710-DIS) – Einzel-Spritzenspender mit fortschrittlichem Controller
    • PN: 10103460 (ML720-DIS) – Einzelspritzenspender mit Premium-Controller
  • Entwickelt, um den Durchsatz zu erhöhen und die Wiederholbarkeit in manuellen Pipettieranwendungen zu verbessern
  • Ermöglichen Sie halbautomatisierte Flüssighandhabung, Verdünnung und Dosierungsprozesse
  • Liefern Sie 99%+ Genauigkeit für präzise und konsistente Ergebnisse
  • Verfügen über einen hoch inerten Flüssigkeitsweg, der für empfindliche Techniken und Anwendungen geeignet ist
  • Verwenden Sie eine Einventilkonfiguration, die die Spritze direkt mit dem Schlauch verbindet, um eine kontrollierte und präzise Dosierung zu gewährleisten
  • Ideal für Labore, die flexible, zuverlässige und hochpräzise Flüssigkeitshandhabungsabläufe benötigen
Spezifikation
Produkttyp Halbautomatischer Verdünner-Dispenser
Enthält 1 ml Spritze