Learn More
Ansell™ Micrograd™ 5000 Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15576474 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15576474
Marke: Ansell™ OR50T0011106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overalls mit Haube erreichen ein neues Niveau beim Chemikalienschutz. Sie wurden für besonderen Schutz entwickelt. Das gut sichtbare mehrschichtige Gewebe ist robust und langlebig. Es ist geeignet für Arbeiten in extremen Gefahrenbereichen, zum Beispiel für Gefahrgutkrisenreaktionsteams.
  • Overall mit 2-teiliger Haube
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • Die Nähte sind ultraschallverschweißt und abgeklebt.
  • Gut sichtbares Leuchtorange für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Design mit flüssigkeitsdichten Doppelreißverschlüssen ohne zusätzlich erforderliche Klebebänder
  • Das Material bildet eine Barriere gegen zahlreiche organische und anorganische Chemikalien und biologische Risiken.
  • Das bequeme, mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
  • Schutz – > 480 Minuten durchdringungssicher gegen 14 von 15 Chemikalien gemäß EN ISO 6529
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrschichtiger Stoff
Farbe Orange
Einwegprodukt Limited-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Gestrickt
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Flüssigkeitsdichter Doppelreißverschluss
Saumtyp Geklebt, Geschweißt
Sterilität Non-sterile
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität Kat. III Typ 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Beschreibung Gummizug mit doppelt gestricktem Innenbündchen
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube