Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 262
Artikelnummer. 11714113 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
89.9 mm
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11714113 47 mm 50 Stück
11724113 89.9 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11714113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern, Gütegrad 262, sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Einsatz bei und bis zu 500 °C
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungsbereiche:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Erdölprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membran-Vorfilter
  • Radioimmunoassays
  • Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellentnahme
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Flächengewicht 120 g/m2
Filtertyp Mikrofilter
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Porengröße 2,7 μm
Filtrationszeit 30 s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membran-Vorfilter
Güte 262
Oberflächentyp Nicht-hygroskopisch
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 0,53 mm
Typ Filter
Durchmesser (metrisch) 47 mm