Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 261
Artikelnummer. 11714083 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
28 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11714083 90 mm 100 Stück
11512083 25 mm 100 Stück
11881733 28 mm 100 Stück
11704083 47 mm 100 Stück
11735255 55 mm 100 Stück
11532083 70 mm 100 Stück
11724083 110 mm 100 Stück
11734083 125 mm 100 Stück
11744083 150 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11714083
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus 100 %-Borosilikat-Mikroglasfasern ist frei von Bindemitteln. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter sind aufgrund der sehr feinen Fasern insbesondere für die Mikrofiltration geeignet.
  • Hohe Beladungskapazität
  • Ausgezeichnete Partikelrückhaltung (Porengröße 0,7 bis 2,7 μm)
  • Chemisch beständig gegen viele Lösungsmittel und Reagenzien
  • Nicht hygroskopisch und biologisch inert
  • Hohe Durchlässigkeit des Luftstroms
  • Geeignet für den Einsatz bei und bis zu 500 °C
Anwendungsgebiete: Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinfiltration, Radioimmunologische Tests, Suspensionsproben von Feststoffen in Wasser (nach EN 872), Trinkwasserfiltration, Zellgewinnung
Spezifikation
Flächengewicht 52 g/m2
Filtertyp Mikrofilter
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Porengröße 1,2 μm
Filtrationszeit 100 s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von Brauchwasser, Ligandenbindungstests, Proteinen, Radioimmunotests, Schwebstoffe in Wasser, Trinkwasserfiltration, Zellentnahme
Güte 261
Oberflächentyp Nicht-hygroskopisch
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 0,26 mm
Typ Filter
Durchmesser (metrisch) 90 mm