Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 260
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 260 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734616
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
  • Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
  • Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
  • Hohe Ladekapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • mit demineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungen:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membranvorfilter
  • Radioimmuno-Assay
  • Schwebstoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellensammlung
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Spezifikation
143 g/m2
Disc
1μm
Membrane pre-filters, radio-immuno tests, liquid scintillation counting
Non-hygroscopic
0.027 in.
Filter
Mikrofiltration
Borosilikatglas
200 sec.
260
500°C
0.7 mm
40.6 mm