Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 260
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 260 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ohne Bindemittel
- Geeignet für den Gebrauch bei und bis zu 500 °C
- Keine Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit
- Aufgrund feiner Fasern für Mikrofiltration geeignet
- Hohe Ladekapazität
- Hohe chemische Reinheit
- mit demineralisiertem Wasser hergestellt
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Filtration von Brauchwasser, Süßwasseralgen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für HPLC, Lösungsmitteln
- Sedimentgehalt in Petroleumprodukten
- Ligandenbindungstest
- Überwachung der Luftverschmutzung
- Membranvorfilter
- Radioimmuno-Assay
- Schwebstoffe in Wasser, Rauch
- Flüssigszintillationszählung
- Zellensammlung
- Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
143 g/m2 | |
Neutrale Scheibe | |
1μm | |
Membran-Vorfilter, Radioimmuntests, Flüssigszintillationszählung | |
Nicht-hygroskopisch | |
0.027 in. | |
Mikroglasfaserfilter |
Mikrofiltration | |
Borosilikatglas | |
200 s | |
260 | |
500 °°C | |
0.7 mm | |
90 mm |