Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Klasse 259
Artikelnummer. 11465238 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
37 mm
38 mm
42,5 mm
45,7 mm
55 mm
70 mm
90 mm
99 mm
109 mm
124 mm
149 mm
Packungsgröße:
100 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11465238 90 mm 100 Stück
11765245 99 mm 100 Stück
11475238 109 mm 100 Stück
11774073 124 mm 100 Stück
11784073 149 mm 100 Stück
11714073 25 mm 100 Stück
11745245 37 mm 100 Stück
11758553 42,5 mm 100 Stück
11748553 38 mm 100 Stück
11724073 45,7 mm 100 Stück
11798762 55 mm 100 Stück
11455238 70 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11465238
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus 100 % Borosilikat-Mikroglasfasern. Fisherbrand™ Mikroglasfaserfilter, Gütegrad 259 sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Einsatz bei und bis zu 500 °C
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungsbereiche:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Erdölprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membran-Vorfilter
  • Radioimmunoassays
  • Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellentnahme
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Flächengewicht 52 g/m2
Filtertyp Mikrofilter
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Porengröße 1,6 μm
Filtrationszeit 60 s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Süßwasseralgen, Sedimentgehalt (Erdölprodukte), Lösungsmittelfiltration, Flüssigszintillationszählung, Schwebstoffe in Rauch, Fettgehalt in Milchprodukten
Güte 259
Oberflächentyp Nicht-hygroskopisch
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 0,26 mm
Typ Filter
Durchmesser (metrisch) 90 mm