Learn More
Fisherbrand™ Filter aus Mikroglasfasern, Sorte 227
Geeignet für Mikrofiltration und den Einsatz in verschiedenen Bereichen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hohe Partikelretention
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe chemische Reinheit (mit entmineralisiertem Wasser)
- Nicht hygroskopisch und biologisch inert
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Chemisch beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure)
- Beständig gegen Temperaturen von ca. 500 °C
Spezifikation
70 g/m2 | |
Neutrale Scheibe | |
0.7 bis 2.7 μm | |
227 | |
500 °C | |
0.4 mm | |
70 mm |
Mikrofiltrierung | |
Borosilikatglas | |
Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern | |
Nicht-hygroskopisch | |
0.015 in. | |
Mikroglasfaserfilter |