Learn More
Fisherbrand™ Mikroglasfaser-Filterscheiben
Artikelnummer. 11764083 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11764083 47 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11764083
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zu 100 % aus Borosilikat-Mikroglasfasern hergestellt. Fisherbrand™ Filterscheiben aus Mikroglasfasern sind nicht hygroskopisch und biologisch inert. Sie sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Reagenzien (außer Flusssäure).
  • Ohne Bindemittel
  • Geeignet für den Einsatz bei und bis zu 500 °C
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Aufgrund von feinen Fasern geeignet für die Mikrofiltrierung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe chemische Reinheit
  • Mit entmineralisiertem Wasser hergestellt
  • Hohe Luftdurchlässigkeit
Anwendungsbereiche:
  • Filtration von Brauchwasser, Süßwasser-Algen, Trinkwasser, Proteinen, Proben für die HPLC, Lösungsmitteln
  • Sedimentgehalt in Erdölprodukten
  • Ligandenbindungstest
  • Überwachung der Luftverschmutzung
  • Membran-Vorfilter
  • Radioimmunoassays
  • Suspendierte Feststoffe in Wasser, Rauch
  • Flüssigszintillationszählung
  • Zellentnahme
  • Fettgehalt in Milchprodukten
Spezifikation
Flächengewicht 75 g/m2
Filtertyp Mikrofilter
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Porengröße 0,7 μm
Filtrationszeit 310 s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luftverschmutzungskontrolle, Abscheidung von Ruß vor Gasanalysatoren, Unterstützung der Wägung in den Ausgleichsanalysen und Trocknern
Güte 263
Menge 100/Packung
Oberflächentyp Nicht-hygroskopisch
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,017 in.
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Typ Filter
Durchmesser (metrisch) 47 mm