Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Einweg-Mikrofaser-Moppaufsatz
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
120 Stück
Beschreibung
- Synthetische Mikrofaser
- Leichter und kostengünstiger Mopp
- Zum einmaligen Gebrauch - Deckt durchschnittlich 6 m² ab
- Ideal zum Entfernen von Grobschmutz und Feinstaub
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 390 x 130 mm |
| Produkttyp | Moppkopf |
| Farbcode | Weiß |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MicroGenesis Mopp |
| Color-coded | Nein |
| Material | Synthetische Mikrofaser |